Principaux documents
07-2200
Sigma-Aldrich
Dichlorométhane
JIS 300, ≥99.5%, for residue analysis
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Beilstein:
1730800
Numéro CE :
Numéro MDL:
Qualité
for residue analysis
Agence
JIS 300
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Contient
methanol as stabilizer
Limite d'explosivité
22 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for residue analysis
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N