Principaux documents
05-6000
Sigma-Aldrich
Copper(I) iodide
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonyme(s) :
Cuprous iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CuI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.45
Numéro CE :
Numéro MDL:
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
10 mmHg ( 656 °C)
Essai
≥97.0%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
605 °C (lit.)
Densité
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M