MilliporeSigma
Passer à
03-4720
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Butylhydroxytoluène, Hydroxytoluène butylé
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.35
EC Number:
204-881-4
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1911640
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
SAJ first grade
vapor density
7.6 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
878 °F
availability
available only in Japan
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Pictogrammes
Environment
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - open cup
EPI (équipement de protection individuelle)