03-4510
Butyl acetate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pression de vapeur
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
790 °F
Limite d'explosivité
7.6 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5 g/L)
Point d'ébullition
124-126 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup