03-0270
Barium chloride
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥98.0%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
963 °C (lit.)
Densité
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges