01-4950
Ammonium phosphate dibasic
SAJ first grade, 98.5-101.0%
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Essai
98.5-101.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
Pf
155 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable