11062590001
Roche
DNA Molecular Weight Marker VI
pkg of 50 μg (in 200 μl), solution
Synonyme(s) :
DNA marker
228,00 $
About This Item
228,00 $
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 μg (in 200 μl)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
250 μg/mL
Couleur
colorless
Solubilité
water: miscible
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
The product is also available as DNA Molecular Weight Marker VI, Digoxigenin-labeled.
Spécificité
Restriction site: Claevage sites and corresponding fragment lengths of pBR328:
- Bgl I cut sites at: 935, 1169, 2399, 4575, 4809 => creating following fragment sizes, respectively: 234 bp, 1230 bp, 2176 bp, 234 bp, 1033 bp.
- Hinf I cut sites at: 632, 852, 1006, 1304, 1757, 2274, 4040, 4434, 4732, 4886. =>
creating following fragment sizes, respectively: 220 bp, 154 bp, 298 bp, 453 bp, 517 bp,
1766 bp, 394 bp, 298 bp, 154 bp, 653 bp
Application
Séquence
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Once thawed we recommend further storage at 2 to 8 °C.
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
typing of viral genomes