Principaux documents
11034731001
Roche
Amorces « aléatoires »
lyophilized, sufficient for ≤400 reactions, pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt)
Synonyme(s) :
amorce
2 MG
273,00 $
273,00 $
Disponible pour expédition le22 avril 2025Détails
Changer de vue
2 MG
273,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
273,00 $
Disponible pour expédition le22 avril 2025Détails
Forme
lyophilized
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for ≤400 reactions
Conditionnement
pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt)
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
−20°C
Description générale
p(dN)6
Application
Amorce pour la synthèse d'ADNc[1][2][3]
L'amorce "aléatoire" a été utilisée :
  • dans une transcription inverse suivie d'une réaction en chaîne par polymérase (RT-PCR) et une PCR quantitative (qPCR) pour effectuer la transcription inverse de l'ARN[4][5]
  • pour effectuer la transcription inverse d'échantillons d'ARN en ADNc[6]
  • dans une PCR numérique en gouttelettes (ddPCR) pour synthétiser de l'ADNc à partir de l'ARN[7]
Caractéristiques et avantages
  • Offre une représentation cohérente de toutes les séquences d'ARN dans l'ARNm
  • Permet d'amorcer la transcription de l'ADNc à partir d'ARN dépourvus de queue poly(A)
  • Les transcripts courts de l'ADNc peuvent surmonter les défis posés par les structures secondaires de l'ARN
  • La longueur moyenne des ADNc formés peut être contrôlée en ajustant le rapport entre les amorces aléatoires et l'ARN dans la réaction de transcription inverse (RT)
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Amaresh C Panda et al.
Nucleic acids research, 44(5), 2393-2408 (2016-01-29)
Skeletal muscle contains long multinucleated and contractile structures known as muscle fibers, which arise from the fusion of myoblasts into multinucleated myotubes during myogenesis. The myogenic regulatory factor (MRF) MYF5 is the earliest to be expressed during myogenesis and functions
Monika Hiller et al.
PloS one, 13(10), e0204485-e0204485 (2018-10-03)
Duchenne muscular dystrophy is a lethal disease caused by lack of dystrophin. Skipping of exons adjacent to out-of-frame deletions has proven to restore dystrophin expression in Duchenne patients. Exon 51 has been the most studied target in both preclinical and
Vadim Alexandrov et al.
Nature biotechnology, 34(8), 838-844 (2016-07-05)
Rapid technological advances for the frequent monitoring of health parameters have raised the intriguing possibility that an individual's genotype could be predicted from phenotypic data alone. Here we used a machine learning approach to analyze the phenotypic effects of polymorphic
Vittoria Pagliarini et al.
Journal of neurochemistry, 153(2), 264-275 (2019-12-08)
Spinal muscular atrophy (SMA) is a motor neuron disease caused by loss of function mutations in the Survival Motor Neuron 1 (SMN1) gene and reduced expression of the SMN protein, leading to spinal motor neuron death, muscle weakness and atrophy.
Piergiorgio La Rosa et al.
Journal of neurochemistry, 157(4), 1153-1166 (2020-09-23)
Neural Progenitor Cells (NPCs) are multipotent cells that are able to self-renew and differentiate into neurons. The size of the initial pool of NPCs during the brain development strongly affects the number of neurons that compose cortical multi-layer during development.