Documents
RIE240869933
Rieke Metals, Inc.
6-Methyl-2-(3-trifluoromethylbenzoyl)pyridine
About This Item
Poids moléculaire :
265.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-methyl-2-pyridinyl)[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H10F3NO/c1-9-4-2-7-12(18-9)13(19)10-5-3-6-11(8-10)14(15,16)17/h2-8H,1H3
Clé InChI
BYQUXXXOMPAABD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5612-09