Documents
RIE156330007
Rieke Metals, Inc.
4-[4-(N,N-Dimethylamino)phenyl]-4-oxobutyric acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[4-(dimethylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-13(2)10-5-3-9(4-6-10)11(14)7-8-12(15)16/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
XRHMQQAOIJFEFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7200b