Documents
RIE156326770
Rieke Metals, Inc.
3'-carboethoxy-3-(2-methoxyphenyl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.37
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-[3-(2-methoxyphenyl)propanoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C19H20O4/c1-3-23-19(21)16-9-6-8-15(13-16)17(20)12-11-14-7-4-5-10-18(14)22-2/h4-10,13H,3,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
ITOAAKWHRDFMTP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0500-12