Documents
PRI424059442
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-Chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.63
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClNO2S/c8-3-2-12-5-1-4(7(10)11)9-6(3)5/h1-2,9H,(H,10,11)
Clé InChI
FDGNVONVURZBLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR149773