Principaux documents
ZFCBIQ0FR
Milli-Q
Box Milli-Q® IQ 7000 spécifique d'un pays
Available only in France
Synonyme(s) :
Box Milli-Q® IQ 7000 spécifique du pays (FR)
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
SB.51
Caractéristiques
Printed Quick Reference Guide, a user manual in local language and in English on a USB key, and a power cord adapted to the local electrical network
Conditionnement
pkg of 1 kit
Disponibilité
available only in France
Compatibilité
for use with Milli-Q® IQ 7000
Description générale
La box spécifique du pays pour le système de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000 est un accessoire d'installation qui contient un aide-mémoire imprimé, un manuel d'utilisation dans la langue locale et en anglais sur une clé USB, et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local.
Application
Les éléments de la box spécifique du pays permettent aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin pour utiliser correctement leur système et se connecter au réseau électrique local.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany