Principaux documents
YY3009053
Millipore
Joints toriques pour carter de filtration de 90 mm, PTFE
4 EA
217,00 $
217,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
217,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
eCl@ss :
32031603
Nomenclature NACRES :
NB.24
217,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE O-ring
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Stainless Steel Filter Holder, 90mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les supports filtres en acier inoxydable sont conçus pour ultra-purifier ou stériliser des liquides ou des gaz par filtration sous pression. Les grilles support revêtues de PTFE permettent l'autoclavage avec les filtres en place.
YY3009000 – Support filtre, 90 mm, en acier inoxydable
Pièces de rechange
XX2504705 – Adaptateur pour tuyau souple, NPTM ¼" à D.I. 3/8"
XX4204708 – Vanne Évent/Purge
YY3009053 – Joints toriques, support filtre de 90 mm, en PTFE
YY3009054 – Grille support, revêtue de PTFE
YY2209058 – Grille de drainage, 90 mm
YY2209059 – Pieds du support