Principaux documents
YY2214265
Millipore
O-ring, 2-251, silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
4 EA
230,00 $
230,00 $
En stockDétails
Changer de vue
4 EA
230,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
230,00 $
En stockDétails
Matériaux
silicone O-ring
Niveau de qualité
Diamètre
14.2 cm
Compatibilité
for use with Hazardous Waste System, 142mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessories for filter holders for sample preparation.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13