Principaux documents
YY2004075-M
Millipore
1-1/2 in. Tri-Clover to 3/4 in. NPTF A:41 mm
1 EA
1 017,00 $
1 017,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 017,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
eCl@ss :
32031603
1 017,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel (Series 300)
Niveau de qualité
D.I.
3.8 cm (1.5 in.)