Principaux documents
XXSPTFF01
Millipore
Mini-kit Pellicon® pour TFF à un seul passage
XXSPTFF01
2 553,00 $
2 553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
XXSPTFF01
2 553,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
2 553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable
Niveau de qualité
Description générale
Le mini-kit Pellicon® de TFF à un seul passage comprend 4 plaques de dérivation et 2 joints en silicone pour configurer les cassettes Pellicon® 3 88 cm2, Pellicon® 3 0,11 m² ou Pellicon® 2 0,1 m2 pour les opérations de TFF à un seul passage.
Application
Augmenter la concentration et la récupération de produit. Exécuter des procédés intensifiés, connectés ou en continu.
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany