Principaux documents
XX6700L24
Millipore
Vanne évent/purge, 7 bar, ASME
Accessories for filter holders for sample preparation.
1 EA
354,00 $
354,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
354,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
354,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Paramètres
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose un large choix de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de manomètres et de tuyaux utilisables avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exceptions indiquées, le matériau constitutif est l'acier inoxydable de la série 300.
Les raccords Tri-Clamp (TC) sont qualifiés comme suit par convention : 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" s'adaptent sur des tubes de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC 2" s'adaptent uniquement sur des tubes de 2" de diamètre extérieur.
Protocoles
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
Questions
  1. is th XX6700L24 vent/relief valve, 7 bar made using 316 SS?
    1 answer
    1. The material of construction for this item is Series 300 stainless steel.