XX4204709
Grille de support, 47 mm
Synonyme(s) :
Support filtre
71,60 $
About This Item
71,60 $
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Stainless Steel Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les supports de filtration en acier inoxydable en ligne sont couramment utilisés pour filtrer les gaz ou les liquides à des pressions de 20 à 700 bar à l'entrée. La pression différentielle dépend du type de filtre utilisé. Tous les supports de filtration (disponibles en diamètres de 25 mm et 47 mm) peuvent être stérilisés en autoclave.
Le support de filtration XX4404700 est doté d'une grille de support de contre-pression. Il peut être stérilisé en autoclave avec le filtre en place lorsque les grilles de support à revêtement en PTFE XX4404702 et XX4404704 sont utilisées.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 et 00907P sont des pièces de rechange pour le support de filtration XX4404700.
Le support de filtration XX4504700 peut être doublé d'une grille de support en amont, XX4504704, pour protéger le filtre des contre-pressions.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 et XX45047RK sont des pièces de rechange pour le support de filtration XX4504700.
Des pièces de rechange pour le support de filtration de 25 mm en inox sont disponibles sous forme de kit sous la référence XX45025RK, qui inclut : (3) vis d'assemblage à tête hexagonale en acier inoxydable, (3) joints toriques Buna-N traités par LCR (2-018), (1) grille de support en acier inoxydable, (1) clé hexagonale Allen.