Key Documents
WP62RBDNA
Millipore
Kit de reconstruction pour pompe à vide/pression à débit élevé
About This Item
Code UNSPSC :
41105101
eCl@ss :
32012303
Nomenclature NACRES :
NB.24
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cet article comprend des pièces pour la référence WP6211560
Cet article est un kit composé des éléments suivants :
(1) Ensemble plaque de maintien de la membrane, (1) Ensemble plaque de vanne, (1) Tête de pompe (1) Manomètre à vide, (1) Manomètre à pression, (4) Vis de la tête, (2) Vis de la poignée’
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13