Key Documents
VP-1L-BK
Millipore
Anticorps anti-C (clone MS-273), pour fabrication ultérieure d'autres produits (FFMU)
Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-273, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 L
Concentration
2-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Surnageant de culture cellulaire standardisé et concentré qui a été diafiltré avec une solution saline tamponnée au phosphate.
Pour la formulation de réactifs ou de dispositifs de groupage sanguin anti-C.
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium ; Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de filtration.
Application
Anticorps intermédiaire destiné à la fabrication d'autres substances.
Fabrication d'un produit ou d'un dispositif de groupage sanguin in vitro.
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1