VP-125ML-BK
Intermediates for Further Manufacturing Use (FFMU) - RHCE (Rh) Specificities
Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonyme(s) :
Anti-C (clone MS-273), FFMU
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-273, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 125 mL
Concentration
2-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
For the formulation of Anti-C blood typing reagents or devices.
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable