TX1277
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1% (v/v) trifluoroacetic acid
Synonyme(s) :
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, acetonitrile
1 040,00 $
About This Item
1 040,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Acetonitrile/TFA 0.1% Mobile Phase,
Pression de vapeur
97 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
0.095-0.105 % (v/v) in trifluoroacetic acid
Technique(s)
HPLC: suitable
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pb
81.6 °C/1,013 hPa
Pf
-45.7 °C
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.782 g/mL at 25 °C
Absorption UV
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
Format
mixture
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2