Principaux documents
TUADP0338
Millipore
Take-Up Adapter Type B - 86 mm (3.38 in.)
1 EA
359,00 $
359,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
359,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
eCl@ss :
32031603
359,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Compatibilité
for use with MILLISTAK+® Cartridge Housings
Composants
2 gaskets
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany