TT-10X5ML-B
Monoclonal Control
BIOSCOT™ Monoclonal Control
About This Item
Clone
monoclonal
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 10 × 5 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filterShelf Life: 48 months from date of filtration CE Mark
Application
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Labeled
Informations légales
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable