Documents
TSTP14250
Millipore
Filtre membrane en polycarbonate, 3,0 µm de dimension de pores
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
22 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
Point de bulle
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : TSTP
La membrane Isopore est un filtre écran à pores capillaires, en polycarbonate, recommandé pour les analyses nécessitant une observation de l'échantillon à la surface de la membrane. La membrane Isopore offre des avantages distinctifs pour l'analyse des contaminants en suspension dans l'air et autres particules par microscopie optique ou électronique. La membrane Isopore est constituée d'un film en polycarbonate avec une surface parfaitement lisse permettant une bonne observation de l'échantillon. Son procédé de fabrication unique garantit un diamètre de pores précis et une taille de pores uniforme, assurant ainsi une séparation précise des échantillons en fonction de la taille. Des filtres appariés en poids ne sont en général pas nécessaires du fait de leur poids et de leur quantité en résidus secs faibles et constants.
Caractéristiques et avantages :
•La structure de la membrane retient les particules sur la surface, ce qui simplifie le comptage et l'analyse
•Les membranes Isopore ne se colorent pas, par conséquent les interférences dues au bruit de fond sont minimes
•Membranes non hygroscopiques, permettant un séchage rapide et un temps d'analyse de l'échantillon réduit
•Le matériau translucide ne requiert pas de transparisation pour la microscopie en lumière transmise ; également disponible en version noire
Applications :
Contrôle de la contamination de l'air, microscopie en épifluorescence, essais de chimiotaxie
Type de filtration : filtre écran
Application
  • Chimiotaxie
  • Essais biologiques
  • Cytologie
  • Contrôle de l'air
  • Détection de microplastiques
Attention
Une réduction de débits peut être observée après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13