MilliporeSigma
Passer à
TRAUINTESIL
Perform Automatic Filter Integrity Testing
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 each
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
4 270,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
86132100
4 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
General description
Using a combination of theory and hands-on instruction, you will learn the key procedures of filter integrity testing, how to read printouts from automatic filter-integrity testers and troubleshoot filter-integrity test processes. This two-day course covers all current filter integrity tests, including bubble point, diffusive flow and water-flow integrity testing that apply to all liquid and gas membrane filtration applications.