Principaux documents
SX1310R
Supelco
Spill Kit, Acid Replacement Kit
SpillSolv®
1 PKG
701,00 $
701,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
701,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
47131905
701,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Composants
6 x 1kg bottles Acid Neutralizer.
Informations légales
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable