Principaux documents
SX0255
Supelco
Acétate de sodium trihydrate
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
12 KG
541,00 $
541,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
12 KG
541,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3COONa · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.08
Beilstein:
3732037
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
204-823-8
541,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
58 °C
Température de transition
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Solubilité
soluble 613 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Autres remarques
Substrat de l′acétate kinase (EC 2.7.2.1)
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration)99.0-101.0%Calcium (Ca)0.001% maxChloride (Cl)0.0005% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.0005% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.0002% maxPotassium (K)0.005% maxSubstances reducing permanganatepasses testSulfate (SO4)0.002% maxpH (5%, water)7.5-9.0%
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable