Principaux documents
STC41TTN01
Millipore
Lynx® ST
1" Lynx® ST Connector, 1.5" TC inlet and outlet
Synonyme(s) :
Steam-To aseptic connector. Connect hard piped equipment with single use tubing
1 EA
222,00 $
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
222,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
eCl@ss :
32010310
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Lynx®
Paramètres
temperature (SIP : 4X at 135°C/275°F for 30 min. Closed)
1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.51 bar (8 psi)
2.4 bar max. pressure (35 psi) (operating pressure)
20 L/min flow rate at 0.02 bar (0.3 psi)
200 L/min flow rate at 1.4 bar (20 psi)
4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
L × l
15.5 cm (5.72 in.) × 6.0 in. (2.38 in.)
Raccords
1.5 in. Tri-Clover inlet
1.5 in. Tri-Clover outlet
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Produit compatible avec la stérilisation par rayonnement gamma jusqu'à 50 kGy ; 2 nettoyages à la vapeur pendant 30 minutes à 135 °C (dispositif fermé).
Informations légales
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.