ST1711
Anti-DFHR Mouse mAb (2B10)
liquid, clone 2B10, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Dihydrofolate Reductase
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B10, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DHFR(1719)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
293T cells
HeLa cells, PC-12 Cells
Autres remarques
Ionova, I.A., et al. 2008. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.295 H2178.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable