Principaux documents
ST1698
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM7 Mouse mAb (2D6)
liquid, clone 2D6, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-PD2 and LIM Domain7
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D6, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDLIM7(9260)
Description générale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45-50 kDa PDLIM7 protein.
Recognizes the ~45-50 kDa PDLIM7 protein in HeLa cells.
This Anti-PDLIM7 Mouse mAb (2D6) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of PDLIM7.
Immunogène
Full-length, recombinant, human PDLIM7 (aa 1-458), expressed as a GST fusion protein
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Autres remarques
Herrick, S., et al. 2009. Mol. Cell Neurosci.43, 188.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable