Principaux documents
ST1578
Sigma-Aldrich
Anti-IMPDH2 Mouse mAb (1E12-B6)
liquid, clone 1E12-B6, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Inosine Monophosphate Dehydrogenase 2
100 μG
628,00 $
628,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
628,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
628,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E12-B6, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IMPDH2(3615)
Description générale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the IMPDH2 protein.
Recognizes the IMPDH2 protein.
This Anti-IMPDH2 Mouse mAb (1E12-B6) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of IMPDH2.
Immunogène
Full-length, recombinant human IMPDH2 (aa 1-515), expressed as a GST fusion protein
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable