ST1517
Anti-PIP5K3 Mouse mAb (6C7)
liquid, clone 6C7, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Phosphatidylinosi-3-Phosphate-Phosphatidylinosi-5-Kinase Type 3
446,00 $
About This Item
446,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6C7, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIKFYVE(200576)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
293T cells
Human testes tissue, HeLa cells
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable