ST1099
Anti-TORC2 (454-607) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
352,00 $
About This Item
352,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:2000, see comments)
Immunoprecipitation (1:100, see comments)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Primary rat hepatocytes, HepG2, NIH3T3, Min6, and FAO cells
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable