SSCSHB2A01
Lynx® S2S
1/2" Lynx® S2S Connector Set, 1/2" hose barb male inlet and 1/2" hose barb female outlet
Synonyme(s) :
Sterile to sterile single-use, single actuation connector
190,00 $
About This Item
190,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polysulfone (21 CFR 177.1655)
silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
silicone gasket (21 CFR 177.2600)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Lynx®
Paramètres
4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
L × l
12.2 cm (4.7 in.) × 5 cm (2 in.)
Raccords
1/2 in. inlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
1/2 in. outlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
Description générale
La référence SSCSHB2A01 du connecteur Lynx S2S contient un raccord femelle et un raccord mâle. Une fois ces deux éléments assemblés, le circuit de fluide stérile est fonctionnel. Une fois assemblés, les deux éléments ne peuvent plus être détachés, ce qui réduit le risque de perte de stérilité.
Cette unité Lynx S2S a un diamètre de 1/2" et possède un raccord d'entrée/sortie cannelé.
Des connecteurs sûrs et jetables
Le connecteur Lynx S2S, jetable, est destiné à un usage unique et ne peut être actionné qu'une fois. Aucune pièce ne nécessite de nettoyage en place, et le risque de contamination est réduit.
Assurance de la stérilité durant l'actionnement
100 % des connecteurs Lynx S2S subissent un test d'intégrité à l'air durant leur fabrication. Les jeux de connecteurs ont été testés en utilisant une méthode de challenge bactérien en aérosol avec 10⁶ B. diminuta et une méthode d'encrassement bactérien direct avec B. diminuta, garantissant qu'une connexion stérile peut être réalisée dans les zones non classées.
Application
Notes préparatoires
Produit compatible avec la stérilisation par rayonnement gamma jusqu'à 45 kGy ; 1 cycle d'autoclave de 30 minutes à 130 °C. Non compatible avec la stérilisation en place à la vapeur.
Informations légales
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais