Principaux documents
SNAP2FRMN01
Millipore
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holding Frame
Frame ensures membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile allows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
1 PKG
230,00 $
230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
230,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
SNAP id® 2.0 Mini Blot Holding Frame (single pack), The new Mini Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SNAP id®
Technique(s)
western blot: suitable
Compatibilité
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Informations légales
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Protocoles
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.