Principaux documents
SMWP0190R
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 5,0 μm
MF-Millipore, 19 mm x 42 mm for cytology, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore, dimension de pores de 5 µm
100 SHEETS
298,00 $
298,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 SHEETS
298,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.22
298,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
19 mm
Filtre, L × l
1.9 cm × 4.2 cm
Épaisseur
135 μm
Extractibles par gravimétrie
6%
Indice de réfraction
n/D 1.495
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
5.0 μm pore size
84 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : SMWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
– Filtre polyvalent pour les applications de surveillance biologique et environnementale
– Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
– Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
  • Contrôle qualité des cuves de rétention des fluides
  • Contrôle des fluides
  • Collecte de particules
  • Analyse des particules
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3