Documents
SLLHC13NL
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophile
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LH, Filtre pour seringue en PTFE de 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Hauteur
21.1 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.65 cm2
Volume
10 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : LH
Présentation des filtres pour seringue non stériles IC Millex® :
• Certifié pour la chromatographie d'échange d'ions
• Membrane hydrophile en PTFE disponible en pores de 0,20 µm et 0,45 µm et en deux diamètres, pour répondre à tous vos besoins.
• Faibles taux d'extractibles à la CEI, optimise le bruit de fond dans les analyses sensibles par CEI
• Compatible avec les solutions organiques et aqueuses, pour une grande compatibilité chimique et la polyvalence dans le laboratoire
Référence et conditionnements
SLLGC13NL : 0,2 µm, PTFE hydrophile, 13 mm, 100 par pack
SLLGC25NS : 0,2 µm, PTFE hydrophile, 25 mm, 50 par pack
SLLHC13NL : 0,45 µm, PTFE hydrophile, 13 mm, 100 par pack
SLLHC25NS : 0,45 µm, PTFE hydrophile, 25 mm, 50 par pack
Applications :
Chromatographie d'échange d'ions
Application
Millex-LH, membrane en PTFE hydrophile, pores de 0,45 µm, 13 mm de diamètre, produit certifié pour la chromatographie ionique
Conditionnement
Non stérile
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général de laboratoire
Forme physique
Code couleurs : couleur naturelle (entrée et sortie)
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Articles
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.