Principaux documents
SF750300J
Millipore
SUS Filter 5 Layer Mesh
pore size 75.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonyme(s) :
SUS Filter 5Layered Mesh 75 μm Code 0 30 in.
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031610
Matériaux
silicone seal
stainless steel
Fabricant/nom de marque
SUS Filter
Disponibilité
available only in Japan
Paramètres
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Dimension de pores
75.0 μm nominal pore size
75.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Caractéristiques et avantages
Format: Single Layer
Notes préparatoires
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable