MilliporeSigma
SEGPU1138
Unité de filtration respectueuse de l′environnement Stericup® E-GP
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, 38 mm (1 1/2 in.) thread, pack of 12 ea
Caractéristiques en matière de développement durable
Synonyme(s) :
Système de filtration stérilisante sous vide sans entonnoir Stericup® E-GP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104914
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
1000 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
225 mm
diam.
11.3 cm
filter capacity
1000 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet thread(s), 38 mm (1 1/2 in.) thread
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter la fiche d'évaluation DfS.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la BASE DE DONNÉES ACT
Travaillez facilement et filtrez en toute confiance avec les systèmes de filtration Stericup® et Steritop®.
Les dispositifs de filtration stérilisante Stericup® E et Steritop® E sont conçus comme une alternative de filtration stérilisante sous vide plus respectueuse de l'environnement, qui réduit de manière significative l'utilisation de plastiques et d'emballages.
Le modèle Stericup® E est une unité de filtration à col fileté de 38 mm qui utilise une membrane en polyéthersulfone (PES) de 0,22 µm de dimension de pores avec un flacon de réception de 1 000 ml et un bouchon pour le traitement et le stockage. Le filetage de 38 mm s'adapte directement sur nos flacons pour milieu et la majorité des autres flacons pour milieu standard commercialisés.
Utiliser uniquement des flacons en verre ou en plastique conçus pour des applications sous vide.
Application
Les systèmes Stericup® et Steritop® sont conçus pour réduire la formation de mousse et la dénaturation des protéines tout en optimisant le débit. Ils peuvent être utilisés pour la filtration stérilisante sous vide de solutions aqueuses telles que les milieux de culture tissulaire et les fluides biologiques.
  • Milieux de culture cellulaire ± additifs
  • Tampons
  • Solutions biologiques
Produit réservé à la recherche
Features and Benefits
  • Le se déconnecte du flacon de réception en un quart de tour, ce qui réduit le risque de déversement et facilite la manipulation sur la paillasse ou sous la hotte.
  • L'identification en gras du produit sur le col du filtre affiche clairement les caractéristiques de la membrane, notamment la composition et la taille des pores, pour une sélection rapide du produit adapté à l'application.
  • Le bouchon à fermeture par clic est muni d'une collerette et est modifié pour assurer une prise en main sûre aussi bien en conditions humides que sèches et une butée tactile confirme la fermeture sécurisée. Ne vous inquiétez pas du risque de déversement ou de contamination du contenu stérilisé.
  • Une large zone d'écriture dépolie sur le flacon de réception et la couleur plus claire du bouchon permettent un étiquetage clair pour améliorer la lisibilité et réduire les bavures illisibles.
  • Le bouchon à fermeture par clic repose sur le côté pour éviter tout risque de contamination.
  • Les flacons de réception sont empilables pour gagner de l'espace de stockage.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany