SCT240
BioTracker™ Blue TFCH Oxidative Stress Probe
Synonyme(s) :
Live Cell Imaging Probe
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Poids mol.
calculated mol wt 280.63 kDa
Conditionnement
vial of 1 mg
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell based assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3