SCT205
BioTracker™ EP-HMRG Green Protease Live Cell Probe
Synonyme(s) :
EP protease probe, EP-HMRG live cell probe, EP-HMRG probe, protease live cell probe
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Millipore
Niveau de qualité
Technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable