Principaux documents
SCT046
Sigma-Aldrich
Colorant pour PA BioTracker CyP AP pour cellules vivantes
Live cell imaging dye for alkaline phosphatase (AP) for cancer and stem cell applications.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe
1 MG
550,00 $
550,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
550,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
550,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La phosphatase alcaline (PA) catalyse l'hydrolyse du groupement phosphate des substrats alcalins. La PA est une enzyme essentielle, largement distribuée dans divers tissus tels que le foie, l'intestin, le rein, les os et le placenta. Des taux anormaux de PA ont été mis en évidence dans de nombreux cancers, dans une maladie osseuse et dans un dysfonctionnement hépatique. La PA est aussi exprimée par les cellules souches pluripotentes telles que les cellules SE et SPi.
Le colorant pour PA BioTracker CyP AP est une sonde d'imagerie de cellules vivantes marquant la phosphatase alcaline et fluorescant dans le proche infrarouge (NIR). Avec sa longue longueur d'onde d'émission, la sonde permet de suivre les taux de PA dans les tissus et cellules aussi bien in vivo que in vitro. La sonde pénètre plus profondément dans les tissus, endommage moins les échantillons biologiques, et est moins sujette aux interférences dues à la fluorescence du fond que d'autres sondes de marquage de la PA.
Propriétés spectrales
Absorbance : 690 nm
Émission : 738 nm
Application
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes par fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Pureté : ≥ 98 %, confirmée par RMN du proton, LC-MS, HPLC et analyse élémentaire.
Masse molaire : 528,55 g/mol
Forme physique
Produit lyophilisé
Stockage et stabilité
Conserver le colorant pour PA BioTracker CyP AP pour cellules vivantes à -20 °C, avec un dessiccant et à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon avant ouverture pour ramener son contenu au fond du tube.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Song-Jiao Li et al.
Analytical chemistry, 89(12), 6854-6860 (2017-05-19)
Alkaline phosphatase (ALP) is an essential enzyme and widely distributes in a variety of tissues. To date, various nanomaterial and small-molecule fluorescent probes for ALP have been constructed successfully, but the emission wavelengths of these probes are in the ultraviolet
Questions
  1. For how long can the cells be imaged after incubation with the reagent? Can the signal still be imaged following fixation and further immunofluorescence staining?
    1 answer
    1. This product is for use with live cells, tissues, or animal models. As fixation effectively renders samples non-viable, no signal will be present in fixed tissues. The long term stability of the signal has not been established. The response arises and increases linearly with time, but may dissipate over time as well. Please see the link to review additional information:
      https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.7b01351
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/169/520/sct046ds.pdf