A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidertechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Le zinc (Zn2+) est un oligo-élément essentiel aux fonctions physiologiques. Bien que la plupart des ions zinc biologiques soient étroitement associés aux protéines, des groupes de formes mobiles ou faiblement liées remplissent des fonctions de régulation ou de signalisation, notamment la nucléation de l'auto-assemblage des protéines, le déclenchement des voies de signalisation et la modification du métabolisme cellulaire.
Le colorant vert BioTracker 515 Zn2+ est une sonde d'imagerie fluorescente qui permet de détecter le Zn2+ dans les cellules vivantes. Le colorant vert BioTracker 515 Zn2+ a une solubilité élevée, de sorte qu'il ne passe pas à travers la membrane cellulaire. Le colorant vert BioTracker 515 Zn2+ DA possède un groupe acétyle supplémentaire qui facilite l'entrée du réactif dans la cellule, et le groupe acétyle est éliminé par l'estérase intracellulaire, ce qui permet au réactif de rester à l'intérieur de la cellule pendant des périodes prolongées.
La concentration de l'échantillon fourni est de 5 mmol/l dans du DMSO. Diluer 1 000 fois avec un tampon neutre avant utilisation.
Propriétés spectrales
Absorbance : 492 nm
Émission : 515 nm
Le colorant vert BioTracker 515 Zn2+ est une sonde d'imagerie fluorescente qui permet de détecter le Zn2+ dans les cellules vivantes. Le colorant vert BioTracker 515 Zn2+ a une solubilité élevée, de sorte qu'il ne passe pas à travers la membrane cellulaire. Le colorant vert BioTracker 515 Zn2+ DA possède un groupe acétyle supplémentaire qui facilite l'entrée du réactif dans la cellule, et le groupe acétyle est éliminé par l'estérase intracellulaire, ce qui permet au réactif de rester à l'intérieur de la cellule pendant des périodes prolongées.
La concentration de l'échantillon fourni est de 5 mmol/l dans du DMSO. Diluer 1 000 fois avec un tampon neutre avant utilisation.
Propriétés spectrales
Absorbance : 492 nm
Émission : 515 nm
Application
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Colorant pour cellules vivantes
Physical form
Produit lyophilisé
Preparation Note
Conserver le colorant vert BioTracker 515 Zn2+ DA à -20 °C, avec un dessiccant et à l'abri de la lumière
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant de l'ouvrir.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant de l'ouvrir.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
849.6 °F
flash_point_c
454.2 °C