SCC606
3dGRO® Human Lung Organoids (PDXO.4056)
Human
Synonyme(s) :
Lung PDO;Lung Tumor Organoid;Airway Organoid;Pulmonary Organoid
3 210,00 $
About This Item
3 210,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
3dGRO® Human Lung Organoids (PDXO.4056),
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Température de stockage
−196°C
Application
- Each vial contains >1500 organoids.
- Mycoplasma: Negative
- Genotyped by STR analysis: Pass
- Human species verified
- Organoids are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
- Cell viability test: Pass
Cell Line Characteristics
Sex: Male
Age: 64
Organ: Lung (PDX- Solid)
Disease: Adenocarcinoma (Driver Mutations: cMET amplification)
Caractéristiques et avantages
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Explore our cryopreserved human lung organoid biobank from NSCLC tumor biopsies for lung cancer, SARS-CoV2, COPD and pulmonary disease research. Lung organoid 3D cell culture protocol available.