Principaux documents
SCC282
Sigma-Aldrich
Lignée cellulaire de glioblastome humain SF188
SF188 human glioblastoma cell line is an important cellular model for pediatric human glioblastoma.
Synonyme(s) :
SF-188 cells
1 VIAL
1 590,00 $
1 590,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
1 590,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
1 590,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Application(s)
cell analysis
Description générale
Le glioblastome multiforme est la tumeur cérébrale primaire la plus courante et la plus maligne, avec un fort taux de récurrence et un taux de survie à cinq ans inférieur à 5 % (1). Les glioblastomes constituent environ 10 % des tumeurs cérébrales chez l'enfant, et les formes pédiatriques présentent souvent des caractéristiques distinctes des formes adultes (2). Le glioblastome est la forme de cancer la plus agressive, d'où l'importance de disposer de modèles cellulaires dérivés de patients humains pertinents pour faire avancer la recherche dans le domaine de la caractérisation et du traitement de cette maladie.
SF188 est une lignée cellulaire de glioblastome dérivée d'un patient, issue d'une tumeur du lobe temporal (3). Les cellules SF188 n'expriment pas les marqueurs gliaux GFAP et glutamine synthétase, mais sont positives pour l'expression de la laminine et de la fibronectine au cours des premiers repiquages, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir de cellules de glioblastome mésenchymateux prolifératives ou transformées (3). Les cellules SF188 présentent une hypertriploïdie et une morphologie épithéliale en culture, et ne sont pas oncogènes pour la souris athymique (3). La lignée cellulaire SF188 présente une amplification génétique du facteur prolifératif c-myc (4).
<bold>Source :</bold>
La lignée cellulaire de glioblastome SF188 est dérivée de la tumeur du lobe temporal gauche d'un patient masculin de 8 ans (3).
Domaine de recherche :
Cancer
Origine de la lignée cellulaire
Cellules cancéreuses humaines
Conditionnement
&≥ 1X106 cellules/flacon
Stockage et stabilité
Conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la décongélation initiale sans perte significative de l'expression de leurs marqueurs cellulaires et de leurs caractéristiques fonctionnelles.
Autres remarques
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique (Academic Use Agreement) et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur tout autre usage, veuillez écrire à [email protected].
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable