Principaux documents
QTUMMPEEX
Milli-Q
Kit : Cartouche Quantum® EX et Millipak®
Kit: Quantum® EX Cartridge & Millipak®
Kit with Millipak® 20 Express Filter, For use with Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis systems.
Synonyme(s) :
Kit : Cartouche Quantum® EX et filtre Millipak® 20 Express
1 EA
1 130,00 $
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
1 130,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Compatibilité
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Catégories apparentées
Description générale
Le kit se compose d'une cartouche de polissage Quantum® EX et d'un filtre Millipak® 20 Express. La cartouche de purification contient des résines Organex et Ionex pour piéger les composés organiques et les ions présents à l'état de traces. Le filtre Millipak® est constitué de polyéthersulfone (matériau filtrant) et de styrène-acrylonitrile (SAN, boitier). Raccordé à la sortie du point de distribution d'eau, il élimine les particules et les bactéries pour fournir de l'eau sans particules et sans bactéries.
Ce kit peut être utilisé avec les systèmes Milli-Q® Academic, Biocel, Gradient et Synthesis.
Caractéristiques et avantages
Cartouche de polissage Quantum® :
  • Contient des résines Organex et et Ionex pour piéger les contaminants ioniques et les composés organiques présents à l'état de traces.
  • Maintenance simplifiée : facile à installer et à remplacer.
Filtre Millipak® 20 m Express :
  • Unité conçue pour constituer une barrière sûre et efficace contre les particules et les bactéries.
  • Membrane à pores coniques assurant un débit élevé sous un faible différentiel de pression.
  • Raccordement à la sortie du point de distribution d'eau, comme les POD des systèmes de purification d'eau Milli-Q®.
  • Cloche de protection protégeant l'eau des bactéries présentes dans l'air au cours de sa distribution.
  • Maintenance aisée : filtre facile à installer et à remplacer.
  • Il est recommandé de remplacer ces deux éléments tous les 6 mois.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 μm de grade stérilisant. Consulter la section Utilisation du système dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review