Principaux documents
PXC010C50
Millipore
Cassette Pellicon® XL avec membrane Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 10 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 10 kDa 0.005 m2
1 EA
611,00 $
611,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
611,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
Nomenclature NACRES :
NB.24
611,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 3.2 mL
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longueur
18.8 cm (7.4 in.)
Largeur
3 cm (1.2 in.)
Surface de filtration
50 cm2
Surface nominale de la membrane
50 cm2
Extractibles par gravimétrie
≤7.5 mg/device
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
pH
2-12
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Code du filtre : PLCGC
Configuration du dispositif : cassette
Type de filtration : ultrafiltration
Caractéristiques et avantages
Séparateur de type C (grossier)
Conditionnement
Humide, conservé
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui adhère aux Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après rinçage à l'eau
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable