PTMP12H48
Inserts de culture cellulaire suspendus à 12 puits Millicell®
pore size 5.0 μm, translucent PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonyme(s) :
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
408,00 $
About This Item
408,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene housing
translucent PET membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
0.6x106 pores/cm2
Conditionnement
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
37 °C max. temp.
Technique(s)
cell migration: suitable
Hauteur
15.5 mm
Diamètre
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
Volume de travail de l'insert
0.4 mL
Taille
12 wells
Superficie
1.1 cm2
Couleur
translucent membrane
Dimension de pores
5.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Dans les plaques de culture tissulaire en plastique, les cellules ne peuvent accéder au milieu que par leur pôle apical, mais dans les inserts de culture tissulaire Millicell®, elles peuvent le faire par leurs deux pôles, apical et basolatéral. En conséquence, la croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo.
L'insert est conçu avec une collerette qui permet de le suspendre dans les puits de la plaque de culture et d'accéder aux deux pôles de la monocouche cellulaire. Les espaces entre les trois bras saillants facilitent le pipetage entre l'extérieur de l'insert et les puits de la plaque de culture. Remplace la référence MCMP12H48.
Application
- Angiogenèse
- Chimiotaxie
- Migration/Invasion
- Couches de cellules nourricières
- Détection/Immunohistochimie par fluorescence
- Invasion et métastases de cellules tumorales
Caractéristiques
Informations légales
En option
Articles
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.